Masterflex® direct afleesbare flowmeters met variabel oppervlak en klep, metrische eenheden, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
32466-54 32466-68 32466-70
MFLX32460-32EA 91.6 EUR
MFLX32460-32 MFLX32460-34 MFLX32460-40 MFLX32460-42 MFLX32460-44 MFLX32460-46 MFLX32460-48 MFLX32460-50 MFLX32460-52 MFLX32461-32 MFLX32461-34 MFLX32461-36 MFLX32461-38 MFLX32461-40 MFLX32461-42 MFLX32461-44 MFLX32461-46 MFLX32461-50 MFLX32461-52 MFLX32461-54 MFLX32461-56 MFLX32461-58 MFLX32461-60 MFLX32461-62 MFLX32461-64 MFLX32466-56 MFLX32466-66 MFLX32466-54 MFLX32466-68 MFLX32466-70
Masterflex® direct afleesbare flowmeters met variabel oppervlak en klep, metrische eenheden, Avantor®
Debietmeters
Meter met klep zorgt voor stroomregeling door middel van een zeer duurzame meterbehuizing.
  • Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium - no need to convert readings to get flow rate
  • Use with air or water for laboratory and industrial applications
Deze meters zijn vervaardigd uit massieve acrylblokken en hebben geïntegreerde meetbuizen die nauwkeurige metingen leveren, zelfs in agressieve fabrieksomgevingen. De inlaat-/uitlaatpoorten en montagebouten van de meters zijn verlengd voor eenvoudige paneelinstallatie. EenMore Product Information