Masterflex® direct afleesbare flowmeters met variabel oppervlak voor meerdere gassen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
32605-12 32605-15 32605-19 32605-20 32605-26 32605-27 32605-30 32605-33 32605-58 32605-59 32605-61 32605-62 32605-66 32605-76
MFLX32605-37EA 799 EUR
MFLX32605-37 MFLX32605-71 MFLX32605-12 MFLX32605-15 MFLX32605-19 MFLX32605-20 MFLX32605-26 MFLX32605-27 MFLX32605-30 MFLX32605-33 MFLX32605-58 MFLX32605-59 MFLX32605-61 MFLX32605-62 MFLX32605-66 MFLX32605-76
Masterflex® direct afleesbare flowmeters met variabel oppervlak voor meerdere gassen, Avantor®
Debietmeters
Door de roterende meetbuis kan één meter worden gebruikt voor vijf gassen.
  • Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
  • Gebouwd met duurzaam polycarbonaat frame voor robuuste toepassingen
  • Ontworpen met schaalverdeling in het Engels en metrisch voor extra flexibiliteit
  • Gebruik met meerdere routinegassen voor laboratorium- en industriële toepassingen
Deze flowmeters zijn ontworpen voor toepassingen met een middelgroot debiet en bevattenMore Product Information