Masterflex® debietmeters en regelaars voor water, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
32907-43 32907-44 32908-45 32908-47 32907-45 32907-46 32908-41 32908-42 32908-43 32908-44 32908-46 32908-48 32908-49
MFLX32907-43EA 2990 EUR
MFLX32907-43 MFLX32907-44 MFLX32908-45 MFLX32908-47 MFLX32907-45 MFLX32907-46 MFLX32908-41 MFLX32908-42 MFLX32908-43 MFLX32908-44 MFLX32908-46 MFLX32908-48 MFLX32908-49
Masterflex® debietmeters en regelaars voor water, Avantor®
Flow Switches
Bereik nauwkeurige, ultrasnelle volumetrische meting en regeling.
  • Technologie maakt installatie mogelijk zonder typische inlaat/uitlaat-rechtstreekse vereisten
  • Eenheden leveren gegevens over debiet en temperatuur
  • Alle functies kunnen door de gebruiker worden geprogrammeerd via een geïntegreerd toetsenbord
Deze meters meten de stroming via drukval over een laminair stromingselement (LFE). Omdat het stromingselement de stroming laminair maakt, vereist plaatsing in het proces geen rechte leidingen stroomopwaarts of stroomafwaarts van de meter, wat deMore Product Information