Masterflex® direct afleesbare debietmetersets met variabel oppervlak en verwisselbare schalen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
34500-14 34500-18 34500-24 34500-28 34500-36 34500-44 34500-54
MFLX34500-10EA 89.8 EUR
MFLX34500-10 MFLX34500-12 MFLX34500-16 MFLX34500-22 MFLX34500-26 MFLX34500-30 MFLX34500-32 MFLX34500-34 MFLX34500-38 MFLX34500-40 MFLX34500-42 MFLX34500-46 MFLX34500-48 MFLX34500-52 MFLX34500-56 MFLX34500-58 MFLX34500-60 MFLX34500-14 MFLX34500-18 MFLX34500-24 MFLX34500-28 MFLX34500-36 MFLX34500-44 MFLX34500-54
Masterflex® direct afleesbare debietmetersets met variabel oppervlak en verwisselbare schalen, Avantor®
Debietmeters
Zeven verwisselbare schalen voor routinematige gassen en water bieden flexibiliteit.
  • Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
  • Ontworpen met een stabiele, gemakkelijk afleesbare vlotter voor snelle meetwaarden
  • Verwisselbare schalen bieden Engelse en metrische schalen
  • Gebruik met meerdere routinegassen voor laboratorium- en industriële toepassingen
  • Eenvoudige demontage en montage voor reiniging
Deze gemakkelijk afleesbareMore Product Information