Masterflex® Adapterfittingen, Sanitaire Ladish Klem naar Binnendraad, Recht, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
40619-59
MFLX31806-03EA 269 EUR
MFLX31806-03 MFLX40619-60 MFLX40619-62 MFLX40619-67 MFLX40619-59
Masterflex® Adapterfittingen, Sanitaire Ladish Klem naar Binnendraad, Recht, Avantor®
Fittingen en connectoren
Zorg voor hygiënische omstandigheden in uw processen.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
  • Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
More Product Information