Masterflex® direct afleesbare flowmeters met variabel oppervlak voor argon, acryl, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
68561-18 68561-25 68561-32
MFLX68561-14EA 75.9 EUR
MFLX68561-14 MFLX68561-15 MFLX68561-17 MFLX68561-19 MFLX68561-20 MFLX68561-21 MFLX68561-22 MFLX68561-24 MFLX68561-26 MFLX68561-27 MFLX68561-28 MFLX68561-29 MFLX68561-30 MFLX68561-31 MFLX68561-33 MFLX68561-34 MFLX68561-35 MFLX68561-36 MFLX68561-37 MFLX68561-38 MFLX68561-39 MFLX68561-40 MFLX68561-41 MFLX68561-18 MFLX68561-25 MFLX68561-32
Masterflex® direct afleesbare flowmeters met variabel oppervlak voor argon, acryl, Avantor®
Debietmeters
Ontworpen voor laboratoria en fabrieksprocessen waar meerdere gassen worden gebruikt.
  • Gemakkelijk te lezen Engelse of metrische schalen
  • Verwisselbare schalen voor routinegassen
  • Klant converteerbaar paneel naar gedeeltelijke of volledige in-line gemonteerde configuraties
  • Paneelmontage door middel van zeskantmoeren
  • Eenvoudige demontage en montage voor reiniging
Veelzijdige acryl flowmeters zijn speciaal ontworpen voor argon. Debietmeters worden aangeboden met of zonder ingebouwde naaldventielen met lage hysteresis. Debietmeters voor paneelmontage zonderMore Product Information