Masterflex® complete vat- en containerpompen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
70613-00 70613-10 70613-20 70613-30 70613-40 70613-45 70613-50 70613-05 70613-25 70613-35 70613-55
MFLX70613-00EA 0 EUR
MFLX70613-00 MFLX70613-10 MFLX70613-20 MFLX70613-30 MFLX70613-40 MFLX70613-45 MFLX70613-50 MFLX70613-05 MFLX70613-25 MFLX70613-35 MFLX70613-55
Masterflex® complete vat- en containerpompen, Avantor®
Pompen Vatpompen
Het systeem omvat pompslang en motor—opties voor slangmateriaal zorgen voor chemische compatibiliteit.
  • Debiet 35 GMP voor alle modellen
  • Uitgerust met regelmotoren met variabel toerental (behalve lucht- en explosieveilige modellen) voor extra veiligheid en controle
  • Onderhoud wordt verminderd zonder mechanische afdichtingen
  • Run droog vermogen
Vat- en containerpompen zijn ontworpen om een verscheidenheid aan vloeistoffen veilig over te brengen uit vaten, tanks en kleine opslagvaten. Materialen zoals PP, PVDF, CPVC en 316 SS bieden uitstekende chemischeMore Product Information