Masterflex® 316 roestvrijstalen spuiten, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
74044-10 74044-22 74044-30 74044-40 74044-42 74044-50 74044-52 74044-56
MFLX74044-00EA 1510 EUR
MFLX74044-00 MFLX74044-12 MFLX74044-20 MFLX74044-24 MFLX74044-26 MFLX74044-32 MFLX74044-34 MFLX74044-36 MFLX74044-44 MFLX74044-46 MFLX74044-54 MFLX74044-10 MFLX74044-22 MFLX74044-30 MFLX74044-40 MFLX74044-42 MFLX74044-50 MFLX74044-52 MFLX74044-56
Masterflex® 316 roestvrijstalen spuiten, Avantor®
Spuiten Spuiten voor algemeen gebruik
Ideaal voor gebruik in Masterflex®-spuitpompen.
  • Spuiten passen op de meeste spuitpompen
  • Gemaakt van topkwaliteit 316 roestvrij staal - biedt superieure chemische weerstand
  • Ontworpen om veeleisende toepassingen met druk aan te kunnen
  • Lekvrij tot drukken tot 7000 psi
  • Autoclaveerbaar
Deze Masterflex® roestvrijstalen spuiten zijn duurzaam en bestand tegen druk. Roestvrij staal biedt een goede weerstand tegen de meeste agressieve vloeistoffen. De spuitcilinder en eindplunjers zijn gemaakt van 316 roestvrij staal. De plunjers van beide injectiespuiten zijnMore Product Information