Masterflex® hogedrukzuigerpompen met hoge precisie, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX74931-00EA 4500 EUR
MFLX74931-00 MFLX74931-01 MFLX74931-10 MFLX74931-12 MFLX74931-20 MFLX74931-45 MFLX74931-11 MFLX74931-30
Masterflex® hogedrukzuigerpompen met hoge precisie, Avantor®
Pompen Piston Pumps
De juiste pomp voor uw HPLC-toepassing.
  • Stroomsnelheden van 10 tot 300 ml/min
  • Digitale stappenmotor zorgt voor nauwkeurigheid bij lage stroomsnelheden
  • Bedien de pomp op afstand met een pc via RS-232 en micro-USB
  • Zelfspoelfunctie wast de zuiger bij elke slag
  • Interactieve toetsenbordbediening maakt programmeren aan de pomp mogelijk
Pompen met één kop nauwkeurig doseren en doseren van chemicaliën, perfect voor kleinschalige vloeistofoverdrachten in laboratoria en HPLC-toepassingen. Kleine voetafdruk bespaart werkbank- en zuurkastruimte.
Dubbelpompen metMore Product Information