Masterflex® L/S® Easy-Load® II-pompkoppen voor hoogwaardige precisieslangen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX77200-32EA 907 EUR
MFLX77200-32 MFLX77200-52 MFLX77200-62 MFLX77201-62
Masterflex® L/S® Easy-Load® II-pompkoppen voor hoogwaardige precisieslangen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Automatische retentie houdt de slang stevig op zijn plaats zonder handmatige aanpassing - laad gewoon de slang en start de pomp.
  • Dankzij het nieuwe ontwerp en het automatisch vasthouden van de slang kunnen meerdere slangmaten worden gebruikt: verwissel de slang zonder de kop van de aandrijving te verwijderen
  • Rotor met vier rollen verbetert de drukprestaties en mechanische stabiliteit terwijl de pulsatie wordt verminderd
  • Model beschikbaar met geïntegreerde sensor met open kop – maakt rechtstreeks verbinding met aandrijvingen met sensor
  • Pompkoppen zijn