Masterflex® I/P® MasterSense™-aandrijvingen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX77421-00EA 11490 EUR
MFLX77421-00 MFLX77421-02 MFLX77421-00-EU MFLX77421-02-EU
Masterflex® I/P® MasterSense™-aandrijvingen, Avantor®
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Veelzijdige pompen voor procestoepassingen – met een intuïtieve touchscreen-interface en geavanceerde connectiviteit.
  • Krachtige, ruimtebesparende aandrijvingen zijn geschikt voor alle I/P-pompkop- en slangopties
  • 17,8 cm (7") capacitief TFT/RGB-touchscreen voor scherpe resolutie en brede kijkhoek
  • Met Pump kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle set-up
  • Via draadloze firmware-updates kunt u optimaal profiteren van verbeteringen in schijffuncties en -functionaliteit
  • Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid