Masterflex® L/S® Standaard digitale pompsystemen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX77919-25-EUEA 6950 EUR
MFLX77919-25-EU MFLX77919-35-EU MFLX77921-65-EU MFLX77921-75-EU MFLX77921-85-EU
Masterflex® L/S® Standaard digitale pompsystemen, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Ontworpen met een onderhoudsvrije, zeer nauwkeurige motor en een grafische interface - maakt installatie en bediening eenvoudiger dan ooit!
  • Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft de pompprestaties en bedrijfsmodi weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
  • Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
  • Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd—tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per
More Product Information