Masterflex® L/S® digitale procespompsystemen met Cytoflow™-pompkop, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX77975-50-EUEA 8980 EUR
MFLX77975-50-EU MFLX77975-52-EU
Masterflex® L/S® digitale procespompsystemen met Cytoflow™-pompkop, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Ideaal voor het overbrengen en doseren van levende celculturen, media en andere afschuifgevoelige vloeistoffen in proces- en spoelomgevingen.
  • Het ontwerp met bolle rollen is zachter voor levende cellen en afschuifgevoelige vloeistoffen - gevalideerd door onafhankelijke testgegevens
  • Rotor met grote diameter levert hogere stroomsnelheden bij lagere snelheden
  • Door op lage snelheid te pompen kunt u de consistentie en eigenschappen van afschuifgevoelige vloeistoffen behouden
  • De aandrijfbehuizingen zijn volledig afgedicht (IP66- en NEMA 4X-geclassificeerd) en
More Product Information