Masterflex® L/S® MasterSense™ vul-/afwerkpompsysteem met Masterflex Ultrapharm™-pompkop, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX77976-40-EUEA 18830 EUR
MFLX77976-40-EU MFLX77976-42-EU
Masterflex® L/S® MasterSense™ vul-/afwerkpompsysteem met Masterflex Ultrapharm™-pompkop, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Een zeer nauwkeurig tafelmodel pompsysteem voor doseren, doseren en vullen/afwerken.
  • Offsetrollen en planetaire tandwieloverbrenging zorgen voor doseernauwkeurigheid (±0,5%), lage pulsatie en een lange levensduur van de slang
  • Masterflex dubbele Y-buizensets zorgen voor een goede retentie, herhaalbaarheid en nauwkeurigheid
  • 250 tpm maximale snelheid; doseervolumes vanaf <0,5 mL to >500 ml
  • Onderhoudsvriendelijke slangen: planetaire aandrijfrollen verminderen de weerstand van de slangen, waardoor de levensduur van de slangen wordt verlengd en het risico
More Product Information