Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC) peristaltische pompen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX78001-58-EUEA 3800 EUR
MFLX78001-58-EU MFLX78001-60-EU MFLX78001-62-EU MFLX78001-68-EU MFLX78001-70-EU MFLX78001-78-EU MFLX78001-80-EU MFLX78001-82-EU
Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC) peristaltische pompen, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Regel onafhankelijk de stroom en richting van elk kanaal via het toetsenbord of uw pc.
  • Debiet 0,001 tot 43 ml/min per kanaal - het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de rollen en de maat van de slang
  • USB-interface voor snelle aansluiting op een pc
  • Flexibiliteit van bidirectionele stroom in elk kanaal
Met deze meerkanaals peristaltische pompen kunt u de stroom en richting van elk kanaal afzonderlijk regelen vanaf het intuïtieve toetsenbord of via uw computer - waarmee u uw tafelpompmogelijkheden uitbreidt met een enkeleMore Product Information