Masterflex® Ismatec® Reglo digitale zuigerpompsystemen met MasterflexLive®, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX78018-64-EUEA 5370 EUR
MFLX78018-64-EU MFLX78018-65-EU MFLX78018-66-EU MFLX78018-63 MFLX78018-63-AU MFLX78018-63-CH MFLX78018-63-DK MFLX78018-63-EU MFLX78018-63-IN MFLX78018-63-IT MFLX78018-63-UK
Masterflex® Ismatec® Reglo digitale zuigerpompsystemen met MasterflexLive®, Avantor®
Pompen Piston Pumps
Bereik hoge druk, nauwkeurigheid en herhaalbaarheid - met een intuïtieve touchscreen-interface.
  • MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen
  • Compacte tafelpompen optimaliseren gebruiksgemak, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
  • 5” (12,7 cm) capacitief TFT/RGB touchscreen met scherpe resolutie en brede kijkhoek
  • Flexibele bediening via beeldscherm of analoge afstandsbediening
  • Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering—batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
  • Pomp maakt het mogelijk
More Product Information