Masterflex® doorstroompompslanggewichten, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX07570-04EA 174 EUR
MFLX07570-04 MFLX78226-81 MFLX78226-82
Masterflex® doorstroompompslanggewichten, Avantor®
Gewichten Sinkers
Zorg dat uw monsters stromen en dat de slangen niet omkrullen.
  • Kies tussen PTFE of roestvrijstalen constructie
Dit doorstroomslanggewicht voorkomt dat de slang omkrult of gaat drijven. Dit gewicht is ideaal voor grondwatermonsters en past op Masterflex®; L/S® 15 of L/S® 24 precisieslangen.