Masterflex® Ismatec® pompslang, 3-stops microboring, PharMed® BPT, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX95714-10EA 154 EUR
MFLX95714-10 MFLX95714-12 MFLX95714-14 MFLX95714-18 MFLX95714-22 MFLX95714-24 MFLX95714-26 MFLX95714-28 MFLX95714-30 MFLX95714-32 MFLX95714-34 MFLX95714-36 MFLX95714-38 MFLX95714-40 MFLX95714-42 MFLX95714-44 MFLX95714-46 MFLX95714-48
Masterflex® Ismatec® pompslang, 3-stops microboring, PharMed® BPT, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Aanbevolen voor celculturen en weefsels
More Product Information