Masterflex® L/S® sanitaire koppeling pompslangenset, PharMed® BPT, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX96102-17EA 247 EUR
MFLX96102-17 MFLX96102-18 MFLX96102-24 MFLX96102-35 MFLX96102-36 MFLX96103-14 MFLX96103-15 MFLX96103-16 MFLX96103-17 MFLX96103-18 MFLX96103-24 MFLX96103-25 MFLX96103-36 MFLX96102-13 MFLX96102-14 MFLX96102-15 MFLX96102-16 MFLX96102-25 MFLX96103-13
Masterflex® L/S® sanitaire koppeling pompslangenset, PharMed® BPT, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
1/2" mini-clamp sanitaire fittingen zijn aan elk uiteinde van de montage gegoten voor eenvoudige implementatie in uw hoogzuivere systeem.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te