Masterflex® L/S® 2-Stop Pompslang, Biopharm Plus Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX96116-13EA 193 EUR
MFLX96116-13 MFLX96116-14 MFLX96116-15 MFLX96116-16 MFLX96116-24 MFLX96116-25 MFLX96116-35
Masterflex® L/S® 2-Stop Pompslang, Biopharm Plus Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Zorgt voor een langere levensduur dan andere formuleringen van platina- en peroxide-siliconenslangen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende
More Product Information