Masterflex® Ismatec® pompslangen, GORE® STA-PURE® serie PFL enkelvoudige elementen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX96252-00EA 1170 EUR
MFLX96252-00 MFLX96252-02 MFLX96252-06 MFLX96252-10 MFLX96252-12 MFLX96252-16 MFLX96252-18 MFLX96252-24 MFLX96252-26 MFLX96252-30 MFLX96252-34 MFLX96252-40 MFLX96252-04 MFLX96252-08 MFLX96252-22 MFLX96252-28 MFLX96252-38
Masterflex® Ismatec® pompslangen, GORE® STA-PURE® serie PFL enkelvoudige elementen, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Uitstekende keuze voor toepassingen met peristaltische slangen onder hoge druk en weinig spallatie.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
More Product Information