Masterflex® L/S® precisiepompslang, FDA-conform Viton®, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX96412-13EA 194 EUR
MFLX96412-13 MFLX96412-14 MFLX96412-16 MFLX96412-17 MFLX96412-18 MFLX96412-25
Masterflex® L/S® precisiepompslang, FDA-conform Viton®, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Goed voor voedsel- en laboratoriumtoepassingen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op
More Product Information