Masterflex® L/S® precisiepompslang, Puri-Flex®, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX96419-14EA 77 EUR
MFLX96419-14 MFLX96419-13 MFLX96419-16 MFLX96419-17 MFLX96419-18 MFLX96419-25
Masterflex® L/S® precisiepompslang, Puri-Flex®, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Slangen met een lange levensduur voor elke Masterflex®-pomp die wordt gebruikt in uw farmaceutische en bioprocestoepassingen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te