Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslang, BioPharm Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX96420-15EA 352 EUR
MFLX96420-15 MFLX96420-24 MFLX96420-35 MFLX96420-36
Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslang, BioPharm Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ultraglad binnenoppervlak minimaliseert het invangen van deeltjes.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke
More Product Information