Masterflex® Ismatec® pompslang, 3-stops microboring, FDA-conform Viton®, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX97629-26EA 227 EUR
MFLX97629-26 MFLX97629-42 MFLX97629-18 MFLX97629-22 MFLX97629-24 MFLX97629-28 MFLX97629-32 MFLX97629-34 MFLX97629-36 MFLX97629-40 MFLX97629-44 MFLX97629-30 MFLX97629-38 MFLX97629-46 MFLX97629-48
Masterflex® Ismatec® pompslang, 3-stops microboring, FDA-conform Viton®, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Perfect voor voedsel- en
More Product Information