Masterflex® ACR-kleppen voor chemische en corrosieve vloeistoffen, PTFE, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
98516-18 98516-02 98516-10 98516-12
MFLX98516-18EA 751 EUR
MFLX98516-18 MFLX98516-02 MFLX98516-10 MFLX98516-12
Masterflex® ACR-kleppen voor chemische en corrosieve vloeistoffen, PTFE, Avantor®
Ventielen Solenoid Valves
Chemisch bestendige kleppen zorgen voor nauwkeurige vloeistofregeling.
  • Vervaardigd in een cleanroom-omgeving
  • Procesaansluitingen van NPT(F), compressie en slangpilaar
  • Lange levensduur voor de zwaarste toepassingen
Deze pneumatisch bediende kleppen hebben chemisch bestendige, bevochtigde oppervlakken die zijn gemaakt van PTFE - het materiaal bij uitstek voor zowel thermische weerstand als chemisch inerte toepassingen, of veel moeilijk te hanteren media. Deze kleppen worden vaak gebruikt in natte werkbanken en proceswerkstations en zijn ideaal voor DI-More Product Information