Automatisch beeldvormingssysteem, ImageXpress Nano
Leverancier: Molecular Devices
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
NANOMX
MLDVNANOMXEA 0 EUR
MLDVNANOMX
Automatisch beeldvormingssysteem, ImageXpress Nano
Microscopen
Met de ImageXpress Nano kunnen onderzoekers sneller betere gegevens verkrijgen via automatische microscopie om experimenten uit te breiden tot evaluaties met meerdere objectglaasjes of met microplaten.
  • Leg hoogkwalitatieve beelden vast en verzamel meer relevante kwantitatieve gegevens
  • Configureer het toestel met de filters en lenzen van uw voorkeur
  • Optie met doorvallend licht voor beeldvorming van niet-gemerkte monsters
  • Optie voor incubatie van monsters - temperatuur, vochtigheid, CO₂ - ter beschikking gesteld via onze milieucontrolefunctie
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable