Dozensluittape, 3444, Scotch®
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
344450500
MMMA344450500EA 111 EUR
MMMA344450500
Dozensluittape, 3444, Scotch®
Tape
De 3M 3444 papieren verpakkingstape wordt aangebracht op droge en stofvrije kartonnen oppervlakken. Het wordt gekenmerkt door zijn goede houdkracht en langdurige hechting op karton. Dit maakt de plakband tot een zeer goed alternatief voor klassieke filmbanden. Het bijzondere is dat de plakband zijn hechting behoudt bij alle temperaturen waaraan een verpakking gewoonlijk wordt blootgesteld. Dit geldt ook voor de diepvriesruimte.
  • Zelfklevend: Natuurlijk rubber
  • Materiaal type: Papier.