Tape voor algemeen gebruik, 924, Scotch® ATG
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
9241955
MMMA9241955EA 400 EUR
MMMA9241955
Tape voor algemeen gebruik, 924, Scotch® ATG
Tape
Acrylkleefmiddel op geperst kraftomslagpapier. Kleefmiddeltape voor algemeen gebruik.
  • Voor binding van allerlei gelijke en ongelijke materialen, zoals metaal, glas, hout, papier, verf en veel kunststoffen
Lengte: 55,0 m.
Kleur: Transparant.