Micro duet-doekjes, Scotch-Brite™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
DUETTGN DUETTRT DUETTGB DUETTBU
MMMADUETTGNEA 529 EUR
MMMADUETTGN MMMADUETTRT MMMADUETTGB MMMADUETTBU
Micro duet-doekjes, Scotch-Brite™
Schoonmaakdoekjes Herbruikbare reinigingsdoeken Doeken voor algemeen gebruik
Scotch-Brite™ Micro duett-doekjes zijn zeer efficiënte reinigingsdoekjes voor gebruik op de meest voorkomende oppervlakken.
  • Doekjes voor pluis- en streeploos reinigen, vooral in natte ruimtes
  • Kan droog of vochtig worden gebruikt, met of zonder chemicaliën
  • Goede duurzaamheid en machinewasbaar tot 95 °C
Gebruik Scotch-Brite™ Micro Duett-doekjes voor een efficiënte, pluis- en streeploze reiniging. Deze premium doekjes bieden een uitstekend absorptievermogen en veegkracht, en ze zijn zacht en comfortabel om vast te houden. Ze kunnen droog of vochtigMore Product Information