Veiligheidsbril, SecureFit™ 500-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
SF501AF-BLK SF501ASP-BLK SF501SGAF-BLK SF501SGAFBLKFM SF501SGAF-GRN SF501SGAF-RED SF502SGAF-BLK SF505SGAF-DGR SF507SGAF-BLK SF528SGAF-DGR
MMMASF501AF-BLKEA 12.4 EUR
MMMASF501AF-BLK MMMASF501ASP-BLK MMMASF501SGAF-BLK MMMASF501SGAFBLKFM MMMASF501SGAF-GRN MMMASF501SGAF-RED MMMASF502SGAF-BLK MMMASF505SGAF-DGR MMMASF507SGAF-BLK MMMASF528SGAF-DGR
Veiligheidsbril, SecureFit™ 500-serie
Brillen
De veiligheidsbrillen uit de SecureFit™ 500-serie hebben een gestileerde lensvorm met pootjes die zich automatisch aanpassen voor een veilige en comfortabele pasvorm.
  • Strakke en compatibele veiligheidsbril met verstelbare veren om de lens aan te passen aan gelaatstrekken en brilpositie
  • Innovatieve SecureFit™-technologie voor drukverspreiding zorgt voor comfortabele drukvereffening
  • Scotchgard™ anticondenscoating biedt superieure anticondens- en antikraseigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
  • Bescherming tegen UV tot 400 nm
  • Wrap-around ontwerp
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable