Microhematocrietcapillairen, VITREX®
Leverancier: Vitrex Medical A/S
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
167313 160813 161313 164213 161513 163213 155113 164113 160513 163613 160413 162713 160213 161813LRIS 162313 161113 160613
MODU167313EA 85 EUR
MODU167313 720-2289 720-2680 MODU164213 720-2290 MODU163213 MODU155113 MODU164113 MODU160513 MODU163613 720-2679 MODU162713 720-2689 MODU161813LRIS MODU162313 MODU161113 MODU160613
Microhematocrietcapillairen, VITREX®
Pipetten Micro-capillairen
Deze buizen worden vuurgepolijst geleverd aan het kleurgecodeerde uiteinde, dat moet worden afgedicht met de Sigillum Wax. Vuurpolijsten vermindert de slijtage van de centrifuge-afdichtingen.
  • Elke gehepariniseerde buis bevat ten minste 4 IE heparine zoals voorgeschreven door de norm
  • Buizen zijn verkrijgbaar in twee soorten verpakkingen: Dispenserflacons van elk 100 buizen voor hygiënische en eenvoudige bediening; en voordelige kartonnen dozen, die de transport- en handlingkosten verlagen
  • Sigillum Wax plaat (moet apart besteld worden) heeft 2 × 24