VWR®, Agarose RA™
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
N605-100GEA 293 EUR
N605-100G N605-1KG N605-250G N605-500G
VWR®, Agarose RA™
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Agarose RA™ is een agarose voor algemene toepassingen die een goede resolutie biedt en kosteneffectief is voor gebruikers met een hoog volume. Het is speciaal ontwikkeld voor snelle controles van PCR-producten, plasmidenvoorbereiding, screening en klonen.
  • Ideale agarose voor hoge doorvoer
  • Hoge resolutie
  • Gemakkelijke voorbereiding
  • Uitstekende gevoeligheid
Agarose RA™ heeft een hoge resolutie, gemakkelijke voorbereiding en installatie, een lage EEO en uitstekende gevoeligheid met een lage achtergrond bij kleuring. Voor herstel- en blottingtoepassingenMore Product Information