Centrifugeerbuizen
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
0446-25-222100 0446-18-1618 0446-32-343100 0446-18-162100 0446-32-443100 0446-32-443150 0446-45-563145 0446-45-602135 0446-25-283100 0446-25-343100 0446-32-282100 0446-32-403115
212-0224EA 33.4 EUR
212-0224 525-0233 525-0236 NEUB0446-18-162100 NEUB0446-32-443100 NEUB0446-32-443150 NEUB0446-45-563145 NEUB0446-45-602135 NEUB0446-25-283100 NEUB0446-25-343100 NEUB0446-32-282100 NEUB0446-32-403115
Centrifugeerbuizen
Buisjes Centrifugebuisjes
Uit dikwandig glas, ronde bodem met schroefdraadhals.
Certificaten: Volgens DIN 58970 (tweede deel)
Bestelinformatie: Schroefdop apart te bestellen