Cleanroom doekjes, BioClean Oryx™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
BOWB-12 BOWB-9 BOWS-9 BOWS-9B BOWS-12
NITRBOWB-12EA 573 EUR
NITRBOWB-12 NITRBOWB-9 NITRBOWS-9 NITRBOWS-9B NITRBOWS-12
Cleanroom doekjes, BioClean Oryx™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Deze cleanroom doekjes zijn gemaakt van hydroentangled non-woven polycellulose. Ze bevatten geen optische witmakers en zorgen voor uitstekende absorberende eigenschappen.
  • Lage deeltjesafgifte
  • Pluisarm
  • Zeer stevig, zacht en duurzaam
  • Steriele uitvoeringen zijn gammabestraald
Geschikt voor omgevingen Klasse 100, ISO 5 of M3.5.
Kleur: Wit.
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Opgelet: Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethodenMore Product Information