Hoezen voor apparatuur en glaswerk, BioClean™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
BPC-122 BPC-091 BPC-229 BPC-183 BPC-152 BPC-061 BPC-018 BPC-051 BPC-041 BPC-030 BPC-023 BPC-013 BPC-010 BPC-008 BPC-076
NITRBPC-122EA 0 EUR
NITRBPC-122 NITRBPC-091 NITRBPC-229 NITRBPC-183 NITRBPC-152 NITRBPC-061 NITRBPC-018 NITRBPC-051 NITRBPC-041 NITRBPC-030 NITRBPC-023 NITRBPC-013 NITRBPC-010 NITRBPC-008 NITRBPC-076
Hoezen voor apparatuur en glaswerk, BioClean™
Oppervlakbescherming Apparatuurbescherming
Deze BioClean™ hoezen zorgen voor bescherming tegen onzuiverheden in de omgeving tijdens opslag, gebruik en transport. Ze minimaliseren ook de behoefte aan autoclaaftape tijdens het inpakken en besparen tijd bij het voorbereiden van glaswerk of slangen voor autoclavering.
  • De rubberen elastiek zorgt voor een goede afdichting
  • Pluisvrij, vocht- en perforatiebestendig
  • Sneldrogend
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
  • Autoclaveerbaar bij 121 °C
Certificaten: Geproduceerd in een faciliteit met ISO 9001: 2008 certificatie.
Verpakking: 50 stuksMore Product Information