Multifunctionele standaard voorgemonteerde tafelweegschalen Defender 5000
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
30461610 30461611 30461612 30461613 30461614 30461615 30461616 30424325 30424326 30424327 30444761 30444762 30444763 30444764 30461558 30461559 30461560 30461561 30461562 30461563 30461564 30498216 30498217 30498498 30498499 30498500 30498501 30498502
OHAU30461610EA 1345 EUR
OHAU30461610 OHAU30461611 OHAU30461612 OHAU30461613 OHAU30461614 OHAU30461615 OHAU30461616 OHAU30424325 OHAU30424326 OHAU30424327 OHAU30444761 OHAU30444762 OHAU30444763 OHAU30444764 OHAU30461558 OHAU30461559 OHAU30461560 OHAU30461561 OHAU30461562 OHAU30461563 OHAU30461564 OHAU30498216 OHAU30498217 OHAU30498498 OHAU30498499 OHAU30498500 OHAU30498501 OHAU30498502
Multifunctionele standaard voorgemonteerde tafelweegschalen Defender 5000
Balansen en Weegschalen
De multifunctionele tafelweegschalen van de Defender 5000-serie zijn ideaal voor talloze toepassingen, waaronder productie, verpakking, inventaris en verzending. Duurzaam gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan ​​en uitgerust met een roestvrijstalen platform, gepoedercoat stalen frame en een aluminium weegcel. Keuze van indicator: D52P-eenheid is van ABS-kunststof en de D52XW-indicator is van roestvrij staal 304 met gezandstraalde oppervlaktebehandeling, wat bescherming biedt tot IP 68.
  • Groot display met achtergrondverlichting en alfanumeriek
More Product Information