mRNA-transfectiereagens, jetMESSENGER™
Leverancier: Polyplus-transfection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
101000005 101000056
PPLU101000005EA 627 EUR
PPLU101000005 PPLU101000056
mRNA-transfectiereagens, jetMESSENGER™
Transfectiereagentia
jetMESSENGER® is een mRNA-transfectiereagens dat speciaal ontworpen werd om uitstekende transfectie-efficiëntie te bieden in cellen die normaal moeilijk te transfecteren zijn, hierdoor zijn relevante experimenten voor genexpressie in alle celtypen mogelijk.
  • Ongeëvenaarde transfectie-efficiëntie
  • Hoge efficiëntie bij een groot aantal verschillende moeilijk te transfecteren cellen
  • Overtref DNA-transfectie door te wisselen naar mRNA
  • Extreem mild voor cellen
  • Geen risico op genoomintegratie
  • Perfect geschikt voor CRISPR/Cas-9 genbewerking, iPS-generatie, stamceldifferentiatie en immunotherapie-assays
mRNA-transfectie is even eenvoudig als DNA-transfectie, met het voordeel dat mRNA niet elke celkern moet bereiken voor expressie en dat het geen celdeling vereist voor efficiënte genexpressie. Hierdoor kunnen cellen die traag delen of die specifieke mechanismen hebben ontwikkeld om hun genoom te beschermen, gebruikt worden voor genexpressie.
jetMESSENGER® has been designed to transfect cells that divide slowly or that have developed specific mechanisms, such as primary cells, neurons, suspension cells and various cancer cell lines. jetMESSENGER® enables transfection of these so-called hard to transfect cells, as well as easy to transfect cell types. jetMESSENGER® is very gentle on cells enabling high cell viability to be maintained.
Certificaten: Polyplus-transfection® is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf geworden in 2002. Sindsdien is deze certificering om de drie jaar met succes verlengd. Elk lot van jetMESSENGER® mRNA-transfectiereagens is intern getest door mRNA-transfectie van CaCo-2-cellen met een mRNA dat GFP tot expressie brengt en elke vial reagens wordt geleverd met een analysecertificaat.
Leveringsinformatie: 1,5 ml jetMESSENGER™ reagens is voldoende voor ~375 transfecties in 6-well platen.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable