Cyclopentaan
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
CHE142
PROOCHE142EA 0 EUR
PROOCHE142
Cyclopentaan
Cyclopentaan
Formule: C₅H₁₀
Kookpunt: 49 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001356
CAS nummer: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM