Caffeine
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
ICRS0235
PROOICRS0235EA 0 EUR
PROOICRS0235
Caffeine
Caffeine
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
Smeltpunt: 235…239 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005758
CAS nummer: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=1ac1145bba3574e2401439da90f37fee7fd7610b&prid=web&clid=SAPDAM