Oxaalzuur dihydraat
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethanedioic acid dihydrate
MM0928.00
PROOMM0928.00EA 0 EUR
PROOMM0928.00
Oxaalzuur dihydraat
Oxaalzuur dihydraat
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Kookpunt: 149…160 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 101 °C
Dichtheid: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149102
CAS nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Bereik: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM