Ultralichte stootcap
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PS89ORR
PRTWPS89ORREA 10.1 EUR
PRTWPS89ORR
Ultralichte stootcap
Hoofdbescherming Stootpetten
Industriële veiligheid stootcap met een ultralichte kunststof schaal biedt een lichtgewicht comfortabele oplossing tegen hoofdwonden bij stoten en schaven
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Vierpunts kunststof ophangharnas voor draagcomfort, veiligheid en eenvoudige reiniging
  • Inclusief zachte foam zweetband
  • Verstelbare gesp voor goede pasvorm
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
bevat een voorgevormd vierpunts harnas met een zweetband en een verstelbare gespmaat (500-600 mm). Geperforeerde zijschaal voor extra luchtstroom. Gemakkelijk schoon te makenMore Product Information