Ponsen voor monsternamekaarten, Whatman Uni-Core™
Leverancier: QIAGEN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
WB100028 WB100029 WB100039 WB100040 WB100074 WB100073 WB100076 WB100078 WB100082
512-0018EA 77.9 EUR
512-0018 512-0019 512-0637 512-0638 QIAGWB100074 QIAGWB100073 QIAGWB100076 QIAGWB100078 QIAGWB100082
Ponsen voor monsternamekaarten, Whatman Uni-Core™
Monsternemers Monsternemers voor vaste stoffen
Handmatige Uni-Core™ ponsen hebben een scherp, roestvrijstalen snijvlak. Het wegwerpmodel is ontworpen voor maximaal 500 zuivere en effectieve ponsen. Het gebruik van de aanbevolen ponsprocedure minimaliseert het risico op monster carry-over tussen kaarten. De bijhorende snijmat (afzonderlijk beschikbaar) zorgt voor zuivere snedes en verlengt de levensduur van de snijtip.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable