Natriumcarbonaat

Leverancier: G Bioscienes
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

Synoniemen: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt

RC-126 RC-125
RC-126EA 254 EUR
RC-126 RC-125
Natriumcarbonaat
Natriumcarbonaat
Formule: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Kookpunt: 1600
Smeltpunt: 854
Dichtheid: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003494
CAS nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Bereik: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR