Accessoires voor ULT vriezer TSX400V
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
FCR567TSX SS34567 FCR400TSX FCRP400TSX SK400TSX
HERAFCR567TSXEA 2020 EUR
HERAFCR567TSX REVCSS34567 471-1171 471-1172 471-1173
Accessoires voor ULT vriezer TSX400V
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
Registreer zeven dagen temperatuurprestaties bij temperaturen tot −150 °C met behulp van Thermo Scientific™-kaartrecorders voor vriezers met ultralage temperaturen. Recorders gebruiken kaartpapier van 150 mm en zijn verkrijgbaar als fabrieks- of veldgeïnstalleerd.
  • Zevendaagse recorder
  • Veld- of fabrieksgeïnstalleerd
  • In het veld geïnstalleerde units moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde professional