Tolueen

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

3107.1 3107.2
ROTH3107.1EA 0 EUR
ROTH3107.1 ROTH3107.2
Tolueen
Tolueen
Formule: C₆H₅CH₃
Kookpunt: 110,6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –95 °C
Dichtheid: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008512
CAS nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
Bereik: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR