Pyrogallol

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

3963.1
ROTH3963.1EA 0 EUR
ROTH3963.1
Pyrogallol
Pyrogallol
Formule: C₆H₆O₃
Kookpunt: 309 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 130…132 °C
Dichtheid: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002192
CAS nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR