Benzeen

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

Synoniemen: Cyclohexatriene

4898.1
ROTH4898.1EA 0 EUR
ROTH4898.1
Benzeen
Benzeen
Formule: C₆H₆
MW: 78.11 g/mol
Kookpunt: 80.1
Smeltpunt: 5.5
Dichtheid: 0.878 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003009
CAS nummer: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
UN: 1114
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119447106-44
Merck Index: 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2c0146712ab33142aeeb3843b02381e6bda4028&vid=cae270bfe08ae6ab4b14d9e1775b89a82cfeec1f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR