Vinyl handschoenen, Rotiprotect®
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1904.1 6179.1 6178.1 X355.1
ROTH1904.1EA 0 EUR
ROTH1904.1 ROTH6179.1 ROTH6178.1 ROTHX355.1
Vinyl handschoenen, Rotiprotect®
Handschoenen
Flexibele ambidexter handschoenen gemaakt van PVC. Ideaal voor de hantering van voedsel.
  • Niet-steriel, gepoederd of poedervrij, gladde afwerking
  • Zeer goede vingergevoeligheid
  • Met rolrand
  • Bevat geen latexproteïnen
Certificaten: EN 455, Cat. I; AQL 1.5
Goedgekeurd voor voedselcontact. Niet geschikt voor voedingsmiddelen die vetten bevatten.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable
Ambidexter/handspecifiek Ambidexter Ambidexter Ambidexter
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Voor eenmalig gebruik Voor eenmalig gebruik Voor eenmalig gebruik
Latex/latexvrij Latexvrij Latexvrij Latexvrij
Gepoederd/poedervrij gepoederd poedervrij gepoederd
Afwerking Glad Smooth Smooth
Manchetstijl Rolrand Rolrand Rolrand
EN-norm EN 455 EN 455 EN 455
Goedgekeurd voor voedselcontact + + +