1-Butaanol

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

Synoniemen: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol

7171.1 7171.2
ROTH7171.1EA 0 EUR
ROTH7171.1 ROTH7171.2
1-Butaanol
1-Butaanol
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Kookpunt: 117.6
Smeltpunt: –89 °C
Dichtheid: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 30
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002964
CAS nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
Bereik: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR